Documents
1.05832
SAFC
Chlorure de magnésium hexahydrate
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP, JPC, FCC, E 511
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Magnesium dichloride
About This Item
Formule linéaire :
MgCl2 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E511
Numéro de classement CE :
232-094-6
Agence
BP
JPC
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
crystalline
solid
Caractéristiques
RNase and DNase free
pH
4.5-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
117 °C (decomposition)
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Clé InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le chlorure de magnésium est un sel minéral qui a de multiples applications pharmaceutiques et agroalimentaires. Dans les préparations pharmaceutiques, il est par exemple utilisé comme tonique et peut également servir d'agent affermissant et d'exhausteur de goût dans les aliments et les boissons.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable