1356723
USP
Labetalol Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxy-5-[2-(4-phenylbutan-2-ylamino)acetyl]benzamide hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Famille d'API
labetalol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.N(C(CCc2ccccc2)C)CC(=O)c1cc(c(cc1)O)C(=O)N
InChI
1S/C19H22N2O3.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)21-12-18(23)15-9-10-17(22)16(11-15)19(20)24;/h2-6,9-11,13,21-22H,7-8,12H2,1H3,(H2,20,24);1H
Clé InChI
DJHFVUYXWAEVRA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable