1269458
USP
Fenoldopam mesylate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Fenoldopam methanesulfonate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fenoldopam
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
271 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CS(O)(=O)=O.Oc1ccc(cc1)C2CNCCc3c(Cl)c(O)c(O)cc23
InChI
1S/C16H16ClNO3.CH4O3S/c17-15-11-5-6-18-8-13(9-1-3-10(19)4-2-9)12(11)7-14(20)16(15)21;1-5(2,3)4/h1-4,7,13,18-21H,5-6,8H2;1H3,(H,2,3,4)
Clé InChI
CVKUMNRCIJMVAR-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... DRD1(1812)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fenoldopam Mesylate Injection
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable