1233508
USP
Edetic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethylenediaminetetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, EDTA, Edathamil, Ethylenedinitrilotetraacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
edetic acid
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
USP
Technique(s)
HPLC: suitable
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 0.4 g/L at 20 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
Clé InChI
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPLC Analysis of EDTA on SeQuant ZIC-HILIC