1232006
USP
Edetate Calcium Disodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ethylenediaminetetraacetic acid calcium disodium salt hydrate, Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate hydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
edta
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.[Na+].[Na+].[Ca++].[O-]C(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.Ca.2Na.H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;1H2/q;+2;2*+1;/p-4
Clé InChI
JHECKPXUCKQCSH-UHFFFAOYSA-J
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Edetate Calcium Disodium Injection
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable