1224201
USP
Divalproex sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Valproate semisodium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
divalproex
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(CCC)CCC.[O-]C(=O)C(CCC)CCC.[H+]
InChI
1S/2C8H16O2.Na/c2*1-3-5-7(6-4-2)8(9)10;/h2*7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+1/p-1
Clé InChI
MSRILKIQRXUYCT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable