Principaux documents
1144000
USP
Phosphate de codéine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phosphate de codéine hemihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H21N2O3 · H3PO4 · 0.5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
codeine
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente.
Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Codeine phosphate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Acetaminophen and Codeine Phosphate Capsules
  • Acetaminophen and Codeine Phosphate Oral Solution
  • Acetaminophen and Codeine Phosphate Oral Suspension
  • Acetaminophen and Codeine Phosphate Tablets
  • Aspirin and Codeine Phosphate Tablets
  • Aspirin, Codeine Phosphate, Alumina, and Magnesia Tablets
  • Bromodiphenhydramine Hydrochloride and Codeine Phosphate Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu'aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu'elle soit.  ​
Autres remarques
Des restrictions peuvent s'appliquer à la vente de ce produit.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable