Y0001984
Codeine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Codeine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
codeine
Fabricant/nom de marque
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COc1ccc2C[C@@H]3C4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C
InChI
1S/C18H21NO3/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3/t11-,12+,13-,17-,18-/m0/s1
Clé InChI
OROGSEYTTFOCAN-DNJOTXNNSA-N
Informations sur le gène
human ... OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable