PHR9194
4-[3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Duloxetine 4-Naphthyl Isomer, Duloxetine impurity C hydrochloride, 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthol hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Famille d'API
duloxetine
Gamme de produits
TraceCERT®
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC1=C(C=CC=C2)C2=C(C(CCNC)C3=CC=CS3)C=C1.Cl
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-16(18-7-4-12-21-18)14-8-9-17(20)15-6-3-2-5-13(14)15;/h2-9,12,16,19-20H,10-11H2,1H3;1H
Clé InChI
ZITBYVVDTPVWGL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
Produits recommandés
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable