Documents
19914
Supelco
(S)-(−)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
reference material
Synonyme(s) :
Duloxetine impurity B (PhEur)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H13NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
reference material
Famille d'API
duloxetine, duloxetine
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -12.0±2.0°, c = 1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
Clé InChI
YEJVVFOJMOHFRL-ZETCQYMHSA-N
Description générale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable