Principaux documents
PHL89732
trans-p-Methoxycinnamic acid ethyl ester
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Ethyl trans-4-methoxycinnamate, (E)-3-(4-Methoxyphenyl)-2-propenoic acid ethyl ester, trans-4-Methoxycinnamic acid ethyl ester, Ethyl (E)-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenoate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.24
Beilstein:
2210033
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O=C(OCC)/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(13)9-6-10-4-7-11(14-2)8-5-10/h4-9H,3H2,1-2H3/b9-6+
Clé InChI
DHNGCHLFKUPGPX-RMKNXTFCSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: curcuma
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable