Key Documents
PHL83547
Tracheloside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-Hydroxyarctiin, 8′-Hydroxyarctigenin 4′-glucoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H34O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
550.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C27H34O12/c1-34-17-6-4-14(9-19(17)35-2)8-16-13-37-26(32)27(16,33)11-15-5-7-18(20(10-15)36-3)38-25-24(31)23(30)22(29)21(12-28)39-25/h4-7,9-10,16,21-25,28-31,33H,8,11-13H2,1-3H3/t16-,21+,22+,23-,24+,25+,27-/m0/s1
Clé InChI
LWYAMIUSVGPFKS-CGLYQLBNSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable