Principaux documents
PHL85779
Tilianin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Acacetin 7-glucoside, Astroside, Moldavoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
446.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
OC1=C(C(C=C(C2=CC=C(OC)C=C2)O3)=O)C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)=C1
InChI
1S/C22H22O10/c1-29-11-4-2-10(3-5-11)15-8-14(25)18-13(24)6-12(7-16(18)31-15)30-22-21(28)20(27)19(26)17(9-23)32-22/h2-8,17,19-24,26-28H,9H2,1H3
Clé InChI
NLZCOTZRUWYPTP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3