Principaux documents
PHL80471
7-Hydroxyaristolochic acid I
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
7-Hydroxyaristolochic acid A, Aristolochic acid VIIa
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H11NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.27
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC=C2C(C=C([N+]([O-])=O)C3=C(C(O)=O)C=C(OCO4)C4=C32)=C1OC
InChI
1S/C17H11NO8/c1-24-15-8-4-10(18(22)23)13-9(17(20)21)5-12-16(26-6-25-12)14(13)7(8)2-3-11(15)19/h2-5,19H,6H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
UCLGCTLOEZZSLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable