PHL83478
Aristolochic acid D
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
10-Hydroxy-8-methoxy-6-nitrophenanthro[3,4-d]-1,3-dioxole-5-carboxylic acid, Aristolochic acid Iva
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C17H11NO8/c1-24-12-3-7(19)2-9-8(12)4-11(18(22)23)14-10(17(20)21)5-13-16(15(9)14)26-6-25-13/h2-5,19H,6H2,1H3,(H,20,21)
Clé InChI
PADIFGYTAXNCRK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable