BP738
Cis-flupentixol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-[4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazinyl]ethyl decanoate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flupentixol
Forme
oil
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C33H43F3N2O2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-32(39)40-24-23-38-21-19-37(20-22-38)18-11-13-27-28-12-9-10-14-30(28)41-31-17-16-26(25-29(27)31)33(34,35)36/h9-10,12-14,16-17,25H,2-8,11,15,18-24H2,1H3/b27-13+
Clé InChI
UIKWDDSLMBHIFT-UVHMKAGCSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable