BP1132
Flupentixol dihydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-[3-[2-(Trifluoromethyl)-9H-thioxanthen-9-ylidene]propyl]-1-piperazineethanol dihydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
flupentixol
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC(F)(F)c1cc2c(cc1)Sc3c(cccc3)\C\2=C\CCN4CCN(CC4)CCO.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C23H25F3N2OS.2ClH/c24-23(25,26)17-7-8-22-20(16-17)18(19-4-1-2-6-21(19)30-22)5-3-9-27-10-12-28(13-11-27)14-15-29;;/h1-2,4-8,16,29H,3,9-15H2;2*1H/b18-5-;;
Clé InChI
IOVDQEIIMOZNNA-MHKBYHAFSA-N
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable