Key Documents
94943
Supelco
Pinoxaden Metabolite NOA 407854
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
8-(2,6-Diethyl-4-methylphenyl)-1,2,4,5-tetrahydro-9-hydroxy-7H-pyrazolo[1,2-d][1,4,5]oxadiazepin-7-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H24N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.39
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Application
Metabolite for water testing
Autres remarques
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable