Merck
1.37112
Poloxamère 188
EMPROVE® EXPERT, (stabilized with 70ppm BHT), Ph. Eur., ChP, JPE, NF
Synonyme(s) :
Polyéthylèneglycol propoxylé
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(C3H6O · C2H4O)x
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352112
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
ChP, JPE, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
technique(s)
API processing | nano-milling: suitable
pH
5-7.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
52 °C
transition temp
flash point 260 °C
density
1.06 g/cm3 at 25 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
2-25°C
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
General description
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le poloxamère 188 est utilisé comme tensioactif dans diverses formes liquides et peut servir, par exemple, d'agent émulsionnant, solubilisant ou mouillant.
Parce qu'il présente un seuil microbien et un seuil d'endotoxines relativement bas, le poloxamère 188 Emprove® Expert convient particulièrement aux applications à haut risque.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poloxamère 188
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..