854179-U
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole), (silcone blue transparent/PTFE transparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
Synonyme(s) :
Magnetic Crimp Caps with Septa
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
(silcone blue transparent/PTFE transparent)
gold seal (magnetic, with 5 mm center hole)
Caractéristiques
closure type crimp seal
open center
Dureté
45 (Durometer: shore A)
Conditionnement
pkg of 100 ea
Diam. × épaisseur
20 mm × 3.0 mm
Raccords
thread for 20 mm
Compatibilité
for use with Carlo Erba HS500/HS800
for use with Fisons HS500
Catégories apparentées
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable