Principaux documents
27454-U
Supelco
Capsules à sertir avec septa PTFE/caoutchouc
seal diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm,
pressure release open center
, PTFE/rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE/rubber septum
silver aluminum seal
Conditionnement
pkg of 100 ea
Joint, diam. × épaisseur
20 mm × 3.0 mm
Compatibilité
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable