820032
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk Media
matrix active group sulfated glycosaminoglycan, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Heparin HC-650M Bulk Media
About This Item
Produits recommandés
Description
Adsorption capacity (> 5mg/mL (antithrombin III))
Phase filter (Heparin)
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 20032
Paramètres
≤3 bar pressure
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
sulfated glycosaminoglycan
Taille des particules
65 μm
Dimension de pores
1000 Å
pH
5-10
Capacité
>5 g/L adsorption capacity (antithrombin III)
Technique de séparation
affinity
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Forme physique
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup