57309
Fibres SPME polydiméthylsiloxane (PDMS)
df 30 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica fiber
plain yellow hub
Taille de l'aiguille
24 ga
Conditionnement
pkg of 3 × ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (PDMS)
7 μm (PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
609.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
321 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMENotre équipe de scientifiques dispose d'une expérience dans tous les secteurs de la recherche, notamment en sciences de la vie, science des matériaux, synthèse chimique, chromatographie, analyse et dans de nombreux autres domaines..
Contacter notre Service technique