57342-U
SPME Fiber Assembly
PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS)
Synonyme(s) :
PDMS SPME Fiber Assembly
About This Item
Produits recommandés
product name
Fibres SPME Polydimethylsiloxane (PDMS), df 100 μm(PDMS, for use with manual holder, needle size 23 ga
Matériaux
fused silica fiber
plain red hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 3 × ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with manual holder
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)