567576-U
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge, pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouche Discovery® HS F5 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L43
Description
Supelguard Cartridge
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
300 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
use to protect Discovery HS F5
Technique de séparation
reversed phase