Key Documents
S31306
2-HYDROXYMETHYL-2-((2-HYDROXY-5-NITRO-BENZYLIDENE)-AMINO)-PROPANE-1,3-DIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C11H14N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.244
Numéro MDL:
Autres remarques