567281-U
Discovery® BIO Wide Pore C5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Cartouche Supelguard Discovery® BIO C5 à larges pores, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
Matériaux
stainless steel column
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
100 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C5 (pentyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Note de bas de page
le kit contient une cartouche, un support de précolonne, un morceau de tube, 2 raccords et ferrules.
Informations légales
Anticorps
Contenu apparenté
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.