Principaux documents
567225-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C8 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® BIO C8 à larges pores, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
5% Carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 21.2 mm
Superficie
100 m2/g
Couverture de surface
4 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
La Discovery BIO Wide Pore C8 présente une hydrophobicité intermédiaire entre la Discovery BIO Wide Pore C5 et la Discovery BIO Wide Pore C18. Cette différence d′hydrophobicité lui donne une sélectivité unique par rapport aux autres phases. Elle est idéale pour la cartographie peptidique car elle donne des informations complémentaires à celles obtenues avec une C18. En raison de son hydrophobicité intermédiaire, nous la recommandons également pour le développement de méthodes ou les travaux d′investigation. Comme toutes les phases Discovery BIO Wide Pore, la C8 donne des pics symétriques et fins, présente une stabilité exceptionnelle, une grande durée de vie et est compatible avec la LC/MS.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany