56430AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Guard Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne de garde HPLC apHera™ NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L82
Gamme de produits
apHera™
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
apHera™
Paramètres
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
1-14
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase