548551-U
Smart SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 85 μm (CAR/PDMS)
Synonyme(s) :
CAR/PDMS SMART SPME Fiber Assembly
About This Item
Produits recommandés
product name
Smart SPME Fiber Assembly, Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS), df 85 μm(CAR/PDMS, for use with PAL 3, Series II Smart autosampler, needle size 23 ga
Matériaux
StableFlex fiber
sky blue hub
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pkg of 1 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
Compatibilité
(for gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225))
for use with PAL 3, Series II Smart autosampler
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Description générale
Compatibilité
Informations légales
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Use the full range of Supelco® SPME fibers with your PAL autosampler system so you can sample smarter