Principaux documents
57299-U
Supelco
SPME Fiber Assembly
greener alternative
DVB/CAR/PDMS, for use with manual holder or autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 50 μm (DVB layer), 30 μm (CAR/PDMS layer)
Synonyme(s) :
Fibre SPME de type DVB/CAR/PDMS
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
Nom du produit
Ensemble de fibres de SPME, divinylbenzène/carboxène/polydiméthylsiloxane (DVB/CAR/PDMS), StableFlex (2cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 3, notched gray hub
Matériaux
StableFlex fiber
notched gray hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pk of 3
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
2 cm
Groupe de la matrice active
DVB/CAR/PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
Autre catégorie plus écologique
Description générale
Les unités de fibres SPME peuvent être réutilisées pour environ 100 analyses ou plus, selon l′application et les soins apportés par l′utilisateur. Pour réutiliser, il suffit de conditionner à la chaleur avant et après chaque analyse. Le solvant peut être utilisé pour les applications de CLHP ou lorsque la chaleur ne nettoie pas suffisamment la fibre. Chaque unité présente un collet à code couleur ou entaillé qui indique le type de revêtement sur la fibre. Les molécules les plus petites sont retenues dans les pores des fibres contenant des adsorbants dans le revêtement, comme des particules de divinylbenzène ou carboxène.
Nous nous engageons à vous proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement, respectant au moins l'un des 12 principes pour une chimie plus verte. Ce produit est utilisé en microextraction en phase solide (SPME). La SPME est l'une des technologies de préparation d'échantillons les plus respectueuses de l'environnement : en effet, il s'agit d'une technique d'extraction sans solvant, les fibres de SPME sont ré-utilisables et cette technique génère très peu de déchets, ce qui s'inscrit dans les principes "Prévention des déchets" et "Solvants et produits auxiliaires plus sûrs". Cliquez ici pour de plus amples informations.
Caractéristiques et avantages
Conçue pour être utilisé avec les systèmes Merlin Microseal; peut être utilisée avec d′autres systèmes sans septum.
Autres remarques
Des différences d′apparence sont possibles. Des taches plus sombres peuvent être visibles sur la fibre, mais cela n′aura pas d′impact sur la performance du produit.
Note de bas de page
L′enrobage est greffé à un noyau de silice fondue, ce qui donne un enrobage plus stable et une fibre moins cassante. Il peut y avoir une légère différence de sélectivité par rapport au même enrobage sur un noyau de silice fondue standard. Fibre de 2cm sans ressort.
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)