442499
Acide bromodichloroacétique
analytical standard
Synonyme(s) :
Acide bromdichloroacétique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
69-72 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(Cl)(Cl)Br
InChI
1S/C2HBrCl2O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
XSWVFEQKZFUULO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Sigma-Aldrich offers bromodichloroacetic acid for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analysis.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges