27400-U
Insert pour flacon à ouverture standard de 2 mL
volume 0.05 mL, conical clear glass, bottom spring, O.D. × H 4 mm × 25 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical clear glass
Description
insert style conical
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
4 mm × 25 mm
Volume
0.05 mL
Compatibilité
for use with 12x32mm, 4.6mm I.D.
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable