24707
Insert pour flacon (vial) à ouverture standard de 2 ml, D.I. de 4,6 mm
volume 0.15 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H 5 mm × 30 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
conical clear glass (with bottom spring)
Description
bottom spring
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
5 mm × 30 mm
Volume
0.15 mL
Compatibilité
for use with 12 × 32mm vials with 4.6mm I.D.
Catégories apparentées
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)