Principaux documents
27007
Supelco
Flacons (vials), bouchon à vis à ouverture centrale phénolique, pré-assemblés
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H
17 mm × 60 mm
Volume
7 mL
Raccords
thread for 15-425