27154
Bouchon à vis, phénolique, avec orifice
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
black phenolic hole cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black phenolic hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
149 °C temp. limit
Diam. × H
18 mm × 9.7 mm
Diam. des orifices
9 mm
Raccords
thread for 15-425
Compatibilité
for use with 7 mL vial with 15-425 thread