Principaux documents
05346
Supelco
Decanoic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
Synonyme(s) :
Capric acid-1,2,3,4-13C4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C4C6H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.24
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1