Key Documents
04396
Supelco
Kieselguhr
calcined, purified
Synonyme(s) :
Infusorial earth
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
reagent grade
calcined, purified
Forme
powder
Technique(s)
LPLC: suitable
Superficie
2-3.5 m2/g
Impuretés
≤1% HCl-soluble matter
Perte
≤1% loss on ignition
Matrice
Silica
Groupe de la matrice active
silica
Taille des particules
125 μm
Dimension de pores
170000 Å mean pore size
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Traces de cations
Fe: ≤500 mg/kg
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable