ZRB2565
Anti-ROR2 clone XBR2-401 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Tyrosine-protein kinase transmembrane receptor ROR2;EC:2.7.10.1, Neurotrophic tyrosine kinase, receptor-related 2)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
XBR2-401, recombinant monoclonal
Description
XBR2-401 Clone
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 104.76 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Extracellular domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ROR2(4920)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Immunocytochemistry in T47D cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected ROR2 in T47D cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected ROR2 in one million T47D cells.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ROR2 in Western Blotting applications (Peng, H., et. al. (2017). J Mol Biol. 429 (19); 2954-2973).
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound recombinant fragment of Human ROR2 with a KD of 2.5 x 10-6 in an affinity binding assay.
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected ROR2 in Flow Cytometry applications (Peng, H., et. al. (2017). J Mol Biol. 429(19); 2954-2973).
ELISA Analysis: A representative lot detected ROR2 in ELISA applications (Peng, H., et. al. (2017). J. Mol Biol. 429(19); 2954-2973).
Enzyme Immunoassay Analysis: Various dilutions of this antibody detected recombinant fragment of Human ROR2.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable