Z324574
BRAND® SILBERBRAND ETERNA measuring cylinder, low-form
volume 100 mL, accuracy: 2 mL
About This Item
Produits recommandés
Agence
according to DIN ISO 384
Caractéristiques
subdivision 2 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
100 mL, accuracy: 2 mL
Hauteur
165 mm