Z647292
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 100 mL
Synonyme(s) :
3200/10MP
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
graduations 1.0 mL
Plage de mesure du volume
100 mL
Hauteur
260 mm
Description générale
- Complies to DIN EN ISO 4788
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
- White enamel graduations
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.