WH0004082M6
Monoclonal Anti-MARCKS antibody produced in mouse
clone 2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-80KL, Anti-FLJ14368, Anti-MACS, Anti-MRACKS, Anti-PKCSL, Anti-PRKCSL, Anti-myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2C2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MARCKS(4082)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
GAQFSKTAAKGEAAAERPGEAAVASSPSKANGQENGHVKVNGDASPAAAESGAKEELQANGSAP
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable