P0370
Anti-phospho-Myristoylated Alanine-Rich Protein Kinase C Substrate (pSer152/156) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
Anti-phospho-MARCKS (pSer152/156)
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Poids mol.
antigen 80 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
western blot: 1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... MARCKS(4082)
mouse ... Marcks(17118)
rat ... Marcks(25603)
Catégories apparentées
Description générale
Anti-phospho-MARCKS (pSer152/156) specifically recognizes MARCKS (80 kDa) phosphorylated at serine 152/156.
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité