WH0001465M6
Monoclonal Anti-CSRP1 antibody produced in mouse
clone 2A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-CRP, Anti-CRP1, Anti-CSRP, Anti-CYRP, Anti-D1S181E, Anti-DKFZp686M148, Anti-cysteine and glycine-rich protein 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2A11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CSRP1(1465)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
EAPGHRPTTNPNASKFAQKIGGSERCPRCSQAVYAAEKVIGAGKSWHKACFRCAKCGKGLESTTLADKDGEIYCKGCYAKNFGPKGFGFGQGAGALVHS
Forme physique
Informations légales
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable