T7383
Tetracaine
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
4-(Butylamino)benzoic acid 2-(dimethylamino)ethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
toxicology assay: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCNc1ccc(cc1)C(=O)OCCN(C)C
InChI
1S/C15H24N2O2/c1-4-5-10-16-14-8-6-13(7-9-14)15(18)19-12-11-17(2)3/h6-9,16H,4-5,10-12H2,1-3H3
Clé InChI
GKCBAIGFKIBETG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3