Documents
T1063
Sigma-Aldrich
Thrombine from human plasma
lyophilized powder, ≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Synonyme(s) :
Facteur IIa
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Nomenclature NACRES :
NA.54
Forme
lyophilized powder
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥2800 NIH units/mg protein (E1%/280, 18.3)
Poids mol.
37.4 kDa
Impuretés
HIV, hepatitis B and hepatitis C, tested negative
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... F2(2147)
Description générale
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.
Application
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to evaluate the in vitro effect of low molecular weight heparin on thrombin generation in cirrhotic patients at different stages of liver disease.
Actions biochimiques/physiologiques
Sérine protéase qui clive sélectivement les liaisons Arg-Gly du fibrinogène pour former la fibrine et les fibrinopeptides A et B.
Définition de l'unité
Activity is expressed in NIH units obtained by direct comparison to a NIH Thrombin Reference Standard
Forme physique
Lyophilized from 0.02 M Bis/Tris buffer, pH 6.5, 0.15 M NaCl and 0.1% PEG-8000
Remarque sur l'analyse
The NIH assay procedure uses 0.2 ml diluted plasma (1:1 with saline) as a substrate and 0.1ml of thrombin sample (stabilized in a 1% buffered albumin solution) based on a modification of the method of Biggs. Only clotting times in the range of 15-25 seconds are used for determining thrombin concentrations.
Autres remarques
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sooyeon Kim et al.
RSC advances, 8(37), 20822-20828 (2018-06-06)
We propose a new sensor design that maximizes fluorescence contrast, inspired by whispering-gallery mode lasing (WGM). Aptamer-modified glass microspheres (cf. 1-38 μm) and thrombin are used as a model sensory cavity and target protein, respectively. Two types of microsphere are
D David et al.
British journal of haematology, 113(3), 604-615 (2001-05-31)
In haemophilia A, the functional defect at the molecular level of most factor VIII (FVIII) missense mutations remains unknown. Site-directed mutagenesis of B domain-deleted FVIII cDNA (FVIIISQ) was used to introduce two mutations associated with severe cross-reacting material (CRM)-negative (FVIII-C329S)
Zhong Feng Gao et al.
Nature protocols, 15(2), 316-337 (2020-01-10)
Current visual biosensing methods, including colorimetric-based, fluorescence-based and chemiluminescence-based methods, are inappropriate for the hundreds of millions of people affected by color blindness and color weakness. Compared with these available methods, a droplet motion-based strategy might be a promising protocol
Otilia Obreja et al.
Experimental dermatology, 15(1), 58-65 (2005-12-21)
Activation of protease-activated receptors (PAR) can induce vasodilation (VD) and increase of vascular permeability either directly by stimulating endothelial cells or indirectly via activation of nociceptors and subsequent release of neuropeptides (neurogenic inflammation). We aimed to estimate the relative contribution
M Senzolo et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 10(9), 1823-1829 (2012-06-21)
Cirrhotic patients may present thrombotic complications that warrant anticoagulant therapy. However, the efficacy of low-molecular-weight heparin (LMWH) in this clinical setting is still unclear. To evaluate the in vitro effect of LMWH on thrombin generation (TG) in cirrhotic patients at
Articles
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
Thrombin Factor IIa is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg--Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.