SRP8017
Progranulin rat
recombinant, expressed in HEK 293 cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
PEPI, Proepithelin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
FLAG® tagged
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~65 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Grn(29143)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable