SRP8014
Progranulin human
>95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized
Synonyme(s) :
Activation-inducible TNF-related ligand, PEPI, Proepithelin
About This Item
Produits recommandés
product name
Progranulin human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, untagged, >95% (SDS-PAGE)
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
untagged
Pureté
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~65 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... GRN(2896)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable