SRE0024
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase human
recombinant, expressed in Escherichia coli
Synonyme(s) :
D-Glyceraldehyde-3-phosphate: NAD+ oxidoreductase (phosphorylating), GAPDH, Triosephosphate dehydrogenase
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Niveau de qualité
Activité spécifique
≥80 units/mg protein
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable