Accéder au contenu
P8877
Acide D-(−)-3-phosphoglycérique disodium salt
≥93% dry basis (enzymatic), powder
greener alternative
Alternative plus écologique
Synonyme(s) :
D-3-Phosphoglycérate (−)-disodique, D-Glycérate 3-phosphate disodium salt
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H5Na2O7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.02
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3767836
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥93% dry basis (enzymatic)
form
powder
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
<14% water (NMR)
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cation traces
Na: 18-22% (dry basis)
greener alternative category
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].O[C@H](COP(O)([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H7O7P.2Na/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;/q;2*+1/p-2/t2-;;/m1../s1
InChI key
RGCJWQYUZHTJBE-YBBRRFGFSA-L
Application
Du sel disodique de l′acide D-(-)-3-phosphoglycérique a été utilisé dans une étude visant à évaluer la phosphorylation de l′acide glycérique en solution aqueuse. Il a également été employé dans une étude destinée à caractériser une réduction d′arséniate dépendant du gluthation et du NAD liée à la glycolyse.
Biochem/physiol Actions
L′acide 3-phosphoglycérique est un intermédiaire de la glycolyse. C′est également un précurseur dans la formation de la sérine.
Other Notes
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system